Learn More
Brady™ Nylon Cloth Printable Labels
Etichette in tessuto di nylon stampabili, vuote per stampanti laser.
128.00€ - 785.00€
Specifica
Descrizione | LaserTab Laser Printable Labels |
---|---|
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Colore | White |
Finitura | Matte |
Materiale | Nylon |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11533554
|
Brady™
029680 |
12.7 mm |
128.00€
1 confezione |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10766063
|
Brady™
029674 |
25.4 mm |
785.00€
1 confezione |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Blank, printable nylon cloth labels for Laser Printers.
Specifica
LaserTab Laser Printable Labels | |
White | |
Nylon | |
Labels | |
-40°C | |
-40°F to +194°F | |
80 lb./in. | |
0.165 mm |
Permanent Acrylic | |
Matte | |
Laser | |
Laser Printers | |
Rectangle | |
-40°C to +90°C | |
0.0065 in. |