Learn More
Brady™ Nylon Cloth Printable Labels
Etichette in tessuto di nylon stampabili, vuote per stampanti laser.
Marca:  Brady™ 029680
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.09000kg
Codice prodotto. 11533554
  • 128.00€ / 1 confezione
Spedizione stimata: 04-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Blank, printable nylon cloth labels for Laser Printers.
Specifica
Specifica
Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815)
Permanent Acrylic
Matte
Laser
Wire and cable labelling
15.24 mm
-40°C
1014 Pk.
-40°F to +194°F
80 lb./in.
0.165 mm
1.44 in.
0.5 in.
LaserTab Laser Printable Labels
White
Nylon
Labels
Laser Printers
13
1014 Labels/Pk.
Rectangle
-40°C to +90°C
0.0065 in.
36.5 x 12.7 mm
36.5 mm
12.7 mm