Learn More
DWK Life Sciences O-Ring, transparent, from silicone (VMQ), not suitable for desiccators
Seal is suitable for the tight sealing of flat flange vessels with annular groove.
51.60€ - 208.00€
Specifica
Materiale | Silicone (VMQ) |
---|---|
Quantità | 5/Pk. |
Da utilizzare con (applicazione) | Tight closure of flange vessels |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) parte esterna | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) parte esterna | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11890680
|
DWK Life Sciences
292256106 |
215 mm |
208.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15282119
|
DWK Life Sciences
292254602 |
110 mm |
82.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13497068
|
DWK Life Sciences
292255101 |
133 mm |
120.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11880680
|
DWK Life Sciences
292255701 |
157 mm |
163.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11870680
|
DWK Life Sciences
292253409 |
75 mm |
51.60€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Flat flange vessels are large-volume reaction vessels consisting of a lower part and a lid. These two parts are held together by a clamping ring. The transparent O-ring made of silicone serves as a seal for flat flange vessels with an annular groove. It prevents tilting of the ground surfaces between the lower part and the lid and convinces by its good elasticity. The chemical resistance is limited compared to FEP coated O-rings.
- Accessories for flat flange vessels from silicone (VMQ), so is highly elastic
- The chemical resistance of silicone is lower than FEP coated O-rings
Specifica
Silicone (VMQ) | |
5/Pk. | |
Tight closure of flange vessels |