Learn More
Zeiss™ Objective Plan Achromat
Designed for use with Carl Zeis Primo Microscopes
Marca:  Zeiss™ 415500-1600-001
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11834584
  • 308.49€ / Pezzo
Spedizione stimata: 20-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Objective Plan-Achromat 20x/0.40 for Primo (WD: 0.90mm)
  • Objective Plan-Achromat 10x/0.25 Ph1 for Primo (WD: 4.4mm)
  • Objective Plan-Achromat 4x/0.10 for Primo (WD: 12.0mm)
Specifica
Specifica
Objective Plan-Achromat 4X/0.10
Primo
1 Ea.
WD: 12mm
4x