Learn More
Hamilton™ One-Hub Assembled Tubing Assemblies
Providing a variety of connection solutions in the laboratory.
Marca:  Hamilton™ 90669
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 11563124
  • 43.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Fitting manufactured from CTFE
  • Tubing manufactured from PTFE
  • For female luers
  • A variety of gauges and lengths available
Specifica
Specifica
CTFE (Fitting), PTFE (Tubing)
Custom
1/Pk.
Female Luer
19 G
Tubing Assembly
19 ga. Connections