Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 MS GC Capillary Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 726205.30
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 10124561
  • 680.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
0.25 mm
GC Capillary Column
Optima™ 1 MS
340°C to 360°C
30 m
G1, G2, G38
0.4 mm
GC/MS, ECD, General Analyses at Trace Level
0.25 μm
1 Each