Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 MS GC Capillary Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 726201.25
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 10256611
  • 680.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
0.2 mm
GC Capillary Column
Optima™ 1 MS
340°C to 360°C
25 m
G1, G2, G38
0.4 mm
GC/MS, ECD, General Analyses at Trace Level
0.2 μm
1 Each
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers