Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 MS GC Capillary Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 726202.30
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 10409941
  • 725.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
0.32 mm
GC Capillary Column
Optima™ 1 MS
340°C to 360°C
30 m
G1, G2, G38
0.5 mm
GC/MS, ECD, General Analyses at Trace Level
0.25 μm
1 Each