Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ d-6 GC Capillary Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 726480.30
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 10194981
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Specifica
0.32 mm
0.5 mm
Optima™ d-6
0.25 μm
1 Each
GC Capillary Column
Ideal for MSD and PND Detectors
Gas Chromatography (GC)
30 m