Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ d-6 GC Capillary Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 726482.30
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 10690142
  • 775.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
0.32 mm
0.5 mm
Optima™ d-6
1 μm
1 Each
GC Capillary Column
Ideal for MSD and PND Detectors
Gas Chromatography (GC)
30 m