Learn More
Brady™ Targhette ovali per M6 e M7
Le targhette in polietilene rigido (B-145) sono targhette stampabili, non adesive e resistenti allo strappo usate per un’ampia gamma di applicazioni di identificazione.
Marca: Brady™ 174537
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.18800kg
Description
- Le targhette in polietilene rigido (B-145) sono targhette stampabili, non adesive e resistenti allo strappo usate per un'ampia gamma di applicazioni di identificazione.
- Prodotto realizzato in polietilene laminato incrociato 9,5 mil con rivestimento stampabile a trasferimento termico
- La targhetta, idonea alla stampa a trasferimento termico, viene poi ripiegata su se stessa e trattenuta in formato bistrato grazie a un adesivo sensibile alla pressione
- Temperatura di utilizzo da -40°C a 100°C (da -40°F a 212°F)
- Conforme a RoHS
- I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifications
100 Tags | |
ANSI Z53.1-1967, ANSI Z535-2006, OSHA 1910.145, ASTM D 1000, ASTM D 1938 | |
Polyethylene | |
Component and Equipment Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling, Safety Identification, Wire and Cable Labeling | |
25.4 mm | |
Oval | |
-40°C to +100°C | |
Die-cut | |
1.75 in. | |
0.25 in. | |
Thermal Transfer |
Safety Tag | |
Gray | |
Matte | |
1 in. | |
Roll of Tags | |
0.023 in. | |
-40°F to +212°F | |
No | |
44.45 mm | |
6.35 mm | |
M710, BMP71 |