Learn More
Brady™ Targhette ovali per M6 e M7
Le targhette in polietilene rigido (B-145) sono targhette stampabili, non adesive e resistenti allo strappo usate per un’ampia gamma di applicazioni di identificazione.
120.00€ - 955.00€
Specifica
Tipo | Safety Tag |
---|---|
Certificazione/Conformità | ANSI Z53.1-1967, ANSI Z535-2006, OSHA 1910.145, ASTM D 1000, ASTM D 1938 |
Colore | Gray |
Materiale | Polyethylene |
Finitura | Matte |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) foro | Altezza (sistema imperiale) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) foro | Altezza (sistema imperiale) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
17849164
|
Brady™
174537 |
0.25 in. | 1 in. | M710, BMP71 | 100 Tags |
144.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17878844
|
Brady™
174414 |
0.25 in. | 1 in. | M710, BMP71 | 1000 Tags |
955.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17828754
|
Brady™
174539 |
0.125 in. | 0.758 in. | M710, BMP71 | 100 Tags |
120.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17888984
|
Brady™
174415 |
0.125 in. | 0.758 in. | M710, BMP71 | 1000 Tags |
955.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17859084
|
Brady™
173484 |
0.125 in. | 1.206 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 100 Tags |
127.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17859164
|
Brady™
173486 |
0.25 in. | 1.75 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 100 Tags |
152.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Le targhette in polietilene rigido (B-145) sono targhette stampabili, non adesive e resistenti allo strappo usate per un'ampia gamma di applicazioni di identificazione.
- Prodotto realizzato in polietilene laminato incrociato 9,5 mil con rivestimento stampabile a trasferimento termico
- La targhetta, idonea alla stampa a trasferimento termico, viene poi ripiegata su se stessa e trattenuta in formato bistrato grazie a un adesivo sensibile alla pressione
- Temperatura di utilizzo da -40°C a 100°C (da -40°F a 212°F)
- Conforme a RoHS
- I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifica
Safety Tag | |
Gray | |
Matte | |
Roll of Tags | |
0.023 in. | |
-40°F to +212°F | |
No |
ANSI Z53.1-1967, ANSI Z535-2006, OSHA 1910.145, ASTM D 1000, ASTM D 1938 | |
Polyethylene | |
Component and Equipment Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling, Safety Identification, Wire and Cable Labeling | |
Oval | |
-40°C to +100°C | |
Die-cut | |
Thermal Transfer |