Learn More
Fisherbrand™ Overlay Sheet
Accessory for use with vacuum gel dryers.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 12388546
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Translucent
  • Silicone rubber construction
  • Allows gels to be visualised during drying process
Specifica
Specifica
Translucent
Fisherbrand GD-5040 Gel Dryer System
Overlay Sheet
Silicone Rubber