Learn More
Fisherbrand™ Overlay Sheet
Accessory for use with vacuum gel dryers.
326.00€ - 383.00€
Specifica
Colore | Translucent |
---|---|
Tipo | Overlay Sheet |
Materiale | Silicone Rubber |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11739665
|
Fisherbrand™
|
Fisherbrand GD-4534 Gel Dryer System |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
12388546
|
Fisherbrand™
|
Fisherbrand GD-5040 Gel Dryer System |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descripción
Two versatile vacuum gel dryers, which can accommodate any size of gel up to either 340mm x 450mm or the large format 500mm x 400mm.The units are of extremely robust construction. The base is of cast aluminum with a heat resistant coating for protection and to assist with the even distribution of heat. The user-friendly control panel is constructed from stainless steel for strength. Although solidly built the units are extremely light for easy transportation.Requires a suitable vacuum pump/source.
Dries 330mm x 500mm sequencing gels in as little as 30min
- Dries multiple small format gels quickly
- Even heat distribution via an 800W heating membrane
- Accurate temperature control up to 90°C
- 5hr timer for heating element and vacuum pump, in 1min steps
- Clear cover for viewing of the drying process
Especificaciones
Translucent | |
Overlay Sheet | |
Silicone Rubber |