Learn More
Oxalic acid dihydrate, Honeywell Fluka™
Catalog Number 16605833
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
6153-56-6
61373
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
6153-56-6
61373
Puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (manganometric)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Percent Purity 99.5% (min.)
Grado ACS
Quantità 5 kg
Perdita all'essiccatura 28 - 30 %
Imballaggio Plastic Bottle
Forma fisica Powder