Learn More
p53 Ab-5 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Achieve accurate, reproducible results with the Epredia™ p53 Ab-5, Mouse Monoclonal Antibody.
127.50€ - 860.00€
Specifica
Antigene | p53 Ab-5 |
---|---|
Clone | DO-7 |
Applicazioni | Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Classificazione | Monoclonal |
Specie ospite | Mouse |
Codice del prodotto | Marca | Forma | Coniugato | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Forma | Coniugato | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12660357
|
Epredia
MS-186-P1 |
Concentrated | Unconjugated | 500 μL |
457.00€
500µL |
Spedizione stimata: 15-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12640357
|
Epredia
MS-186-P |
Concentrated | Unconjugated | 1 mL |
670.00€
1mL |
Spedizione stimata: 15-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12630367
|
Epredia
MS-186-RQ |
Ready-to-Use | Unconjugated | 12 mL |
360.00€
12mL |
Spedizione stimata: 15-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12630357
|
Epredia
MS-186-P0 |
Concentrated | Unconjugated | 100 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12690357
|
Epredia
MS-186-P1ABX |
Concentrated | Unconjugated | 100 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12680357
|
Epredia
MS-186-PABX |
Concentrated | Unconjugated | 200 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12650357
|
Epredia
MS-186-B0 |
Concentrated | Biotin | 100 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12620357
|
Epredia
MS-186-B1 |
Concentrated | Biotin | 500 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12620367
|
Epredia
MS-186-R7 |
Prediluted | Unconjugated | 7 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12610357
|
Epredia
MS-186-B |
Concentrated | Biotin | 1 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
p53 is a tumor suppressor gene expressed in a wide variety of tissue types and is involved in regulating cell growth, replication, and apoptosis. It binds to mdm2, SV40 T antigen and human papilloma virus E6 protein p53 senses DNA damage and possibly facilitating repair. Mutation involving p53 is found in a wide variety of malignant tumors, including breast, ovarian, bladder, colon, lung, and melanoma.Host Species: Mouse
Clone: DO-7
Isotype: IgG2b/κ
Species Reactivity: Human, Monkey, Cow. Others not known.
Epitope: aa 37-45
Immunogen: Recombinant human wild-type p53 protein expressed in E. coli
Molecular Weight: 53kDa
Positive Control: SKBR-3 or MDA-231 cells, Colon CA
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Western Blotting
- Immunofluorescence
- Immunoprecipitation (Denatured verified)
- Flow Cytometry
Specifica
p53 Ab-5 | |
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Mouse | |
Cancer and Tumor Biology | |
Primary |
DO-7 | |
Monoclonal | |
IVD | |
Recombinant human wild-type p53 protein expressed in E. coli |