Learn More
SGE™ PAL Autosampler Syringes with Removable 50mm Cone Tip Needle
Features Diamond Syringe Technology which results in improved solvent resistance, wide temperature ranges, and increased operational smoothness. PAL Autosampler Syringes with Removable 50mm Cone Tip Needle for for CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus, AS2000, AS3000, AS200/800 Autosamplers
Marca: SGE™ 005333
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Descrizione
- Maggiore resistenza ai solventi
- Ampio range di temperature fino a 150°°C
- Operazioni più uniformi
- Progettato specificamente per PAL
- Gli aghi da 22 gauge hanno DE di 0.72 mm
- Gli aghi da 23 hanno DE di 0.63 mm
- Gli aghi da 26 gauge hanno DE di 0.47 mm
- Precisione e riproducibilità; ±1 % (volume erogato) (±2 % per siringhe da 0.5μ l)
- La punta a cono (nota anche come punta AS per autocampionatori) è concepita per resistere a esigenze multi-iniezione, con una maggiore durata del setto quando utilizzata con un autocampionatore
- Lo stantuffo a tenuta di gas, se applicabile, è realizzato in PTFE
Specifica
A tenuta di gas | |
0.47 mm | |
50 mm | |
100R-C/T-GT-5/0.47C | |
Cono | |
Ago rimovibile |
Misura 26 | |
Gascromatografia | |
Siringa per autocampionatore | |
100 μl | |
CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL |