Learn More
PBS, 10X Solution, Molecular Biology Grade, Thermo Scientific Chemicals
For biological research. Thermo Scientific™ PBS, 10X Solution, Molecular Biology Grade is 0.2μm filtered and dispensed into durable, square nalgene bottles and upright carton.
39.20€ - 155.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15815418
|
Thermo Scientific
J75889.AE |
100 mL |
39.20€
100mL |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15825418
|
Thermo Scientific
J75889.K2 |
1 L |
86.10€
1L |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15835418
|
Thermo Scientific
J75889.K8 |
5 L |
155.00€
5L |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Consists of 80.6mM sodium phosphate, 19.4mM potassium phosphate, 27mM KCl and 1.37M NaCl in high purity dH2O
- Filtered and dispensed into durable, square Nalgene bottles and upright carton with convenient dispensing spout
- Dilute to 1X with high purity dH2O for a solution consisting of 10mM phosphate
RUO – Research Use Only