missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PDHX Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | PDHX |
---|---|
Concentrazione | 0.29 mg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16807683
|
Proteintech
10951-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 15-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16897673
|
Proteintech
10951-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 15-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
The PDHX gene encodes component X of the pyruvate dehydrogenase (PDH) complex. For a detailed description of the pyruvate dehydrogenase complex. The mammalian PDH complex differs from that in E. coli and from the other mammalian alpha-keto acid dehydrogenases by the presence of a 53-kDa protein called protein X. Component X binds to the E3 component of the PDH complex (Robinson et al., 1990 ; Aral et al., 1997 ).Specifica
PDHX | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
O00330, Q8BKZ9 | |
27402, 311254, 8050 | |
PDHX Fusion Protein Ag1389 | |
Primary | |
-20°C | |
PDHX |
0.29 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
DLDBP, E3 binding protein, E3BP, OPDX, PDHX, PDX1, proX | |
Pdhx | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |