Learn More
asecos™ PE IBC Station with Filling Area and PE Grid
The PE IBC Station is approved for the safe storage of water pollutants.
1767.02€ - 3362.32€
Specifica
Colore | Blu |
---|---|
Capacità (sistema imperiale) | 264.2 gal. |
Capacità (sistema metrico) | 1000 L |
Materiale | Polietilene |
Tipo | IBC Spill Pallet |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17826496
|
asecos™
24157 |
1280.00 mm |
1767.02€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17806396
|
asecos™
24160 |
2460.00 mm |
2368.04€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17866426
|
asecos™
33570 |
3640.00 mm |
3362.32€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
- Highly resistant against oil, acid, alkali, etc.
- Easy and safe in-house transport of the empty sump by forklift truck
Specifications
Blu | |
1000 L | |
IBC Spill Pallet |
264.2 gal. | |
Polietilene |