Learn More
Gilac™ Pedal Container with Lid
Pedal Container with Lid offers hands-free operation for sanitary disposal.
259.00€
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 100 L |
---|---|
Capacità (sistema imperiale) | 26.4 gal. |
Materiale | Polypropylene |
Codice del prodotto | Marca | Colore chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11857443
|
Gilac™
G614421 |
White |
259.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11877443
|
Gilac™
G614423 |
Green |
259.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11867443
|
Gilac™
G614422 |
Blue |
259.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11887443
|
Gilac™
G614424 |
259.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Equipped with two antimark wheels (diameter 100 mm)
- Easy to move around
- Hands-free operation for sanitary disposal
- Easy to clean
- Coloured lids for selective waste sorting
Specifica
100 L | |
26.4 gal. | |
Polypropylene |