Learn More
Hamilton™ Peek Analytical Guard Replacement Cartridges
Marca:  Hamilton™ 79372
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10491221
  • 471.00€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 13-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
5 Pack
8 mm
Column Replacement Cartridges
RCX-30
PSDVB/Trimethylammonium
12 to 20 μm
5000 psi
3 mm
PEEK
Replacement Guard Cartridge