Learn More
Hamilton™ Peek Analytical Guard Replacement Cartridges
393.00€ - 471.00€
Specifica
Quantità | 5 Pack |
---|---|
Lunghezza (sistema metrico) | 8 mm |
Pressione max | 5000 psi |
Diametro (sistema metrico) interno | 3 mm |
Materiale | PEEK |
Codice del prodotto | Marca | Materiale di impaccamento | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale di impaccamento | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11513354
|
Hamilton™
79377 |
PSDVB/Sulfonic Acid |
393.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10491221
|
Hamilton™
79372 |
PSDVB/Trimethylammonium |
471.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
5 Pack | |
5000 psi | |
PEEK |
8 mm | |
3 mm | |
Replacement Guard Cartridge |