Learn More
Hamilton™ Peek Analytical Guard Replacement Cartridges
Marca:  Hamilton™ 79377
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 11513354
  • 393.00€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 13-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
5 Pack
8 mm
Replacement Cartridges
PRP-X400
PSDVB/Sulfonic Acid
7 μm
5000 psi
3 mm
PEEK
Replacement Guard Cartridge