Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubo in PEEK
Versilon™ PEEK Tubing is flexible, capillary tubing designed specifically for the demands of high-pressure chromatography (HPLC).
56.10€ - 56.40€
Specifica
Tipo | Capillary Tubing |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Da utilizzare con (applicazione) | Cromatografia |
Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.06 in. |
Diametro (sistema metrico) esterno | 1.6 mm |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11716319
|
Saint Gobain Life Sciences
02006-30 |
Green | 0.76 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11746418
|
Saint Gobain Life Sciences
02006-20 |
Orange | 0.51 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Versilon™ PEEK flexible, capillary tubing from Saint-Gobain is designed specifically for the demands of high-pressure chromatography (HPLC). More corrosion resistant than stainless steel, this tubing is strong enough to take the pressure of 5000 psi. Versilon™ PEEK tubing's heat and chemical resistance properties are similar to PTFE, but it is structurally strong and abrasion resistant. It does not leach, and it is unaffected by continuous exposure to steam.
- High-pressure demands of chromatography – up to 5000 psi
- Corrosion-resistant
- Heat resistance
- Chemical resistance
- Abrasion-resistant
- Does not leach
- Unaffected by continuous exposure to steam
Typical Applications
- Semiconductor industry
- Liquid chromatography
- Pump and valve components
- Seal rings
Specifica
Capillary Tubing | |
Cromatografia | |
1.6 mm | |
1.52 m | |
212°F | |
100 °C |
Autoclavable | |
0.06 in. | |
5 ft. | |
PEEK | |
100 °C |