Learn More
3M™ PELTOR™ CH-3 Cuffie 'Listen Only' (solo ascolto)
Le cuffie 3M™ PELTOR™ CH-3 'Listen Only' (solo ascolto) utilizzano i cavi della serie FLX2 per un collegamento semplice e affidabile. Adottano un sistema di altoparlanti ottimizzato per le frequenze vocali in ambienti ad elevata rumorosità e la loro scocca dal design moderno garantisce il massimo comfort e un'eccellente attenuazione dei rumori.
2200.00€
Specifica
Colore | Blue |
---|---|
Product Type | Communication Headset |
Livello di rumorosità | 25 dB |
Codice del prodotto | Marca | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
17879066
|
3M™
7100203297 |
2200.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 05-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17889066
|
3M™
7100203639 |
Headband |
2200.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 05-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Proteggi il tuo udito senza compromettere la tua capacità di ascoltare le conversazioni, con le cuffie 3M™ PELTOR™ CH-3 'Listen Only' (solo ascolto).
- Le cuffie 'hear only' di solo ascolto adottano un sistema di altoparlanti a 3 vie, ottimizzato per le frequenze vocali in ambienti ad elevata rumorosità e soddisfano i livelli d'efficienza dei più moderni dispositivi digitali.
- I cavi della serie FLX2 forniscono un collegamento semplice ed affidabile e la scocca dal design moderno garantisce il massimo comfort e un'eccellente attenuazione dei rumori.
- Tutti i componenti critici vengono testati singolarmente e sono di facile sostituzione senza l'impiego di attrezzi particolari, il tutto a beneficio dei costi di manutenzione.
- Disponibili con bardatura temporale, con bardatura nucale o con attacco per elmetto.
- Disponibili nei seguenti colori: giallo fluorescente per il modello standard o azzurro fluorescente che indica la certificazione (Ex) per atmosfere potenzialmente esplosive.
Specifica
Blue | |
Communication Headset | |
25 dB |