missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan™ PerkinELmer Split Straight-Through Liner

The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds

Marca:  Trajan™ 09210025

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 12924041

  • 795.00€ / pezzi 25
Spedizione stimata: 03-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • Each batch of liners tested for activity
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Color coded by geometry for easy identification
  • For use with PerkinElmer instruments
Specifica

Specifica

GC Inlet Liner
92 mm
6.2 mm
25/Pk.
4 mm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali