Learn More
Brady™ Etichette termorestringenti PermaSleeve™
I tubetti marcafili in poliolefina termorestringenti PS PermaSleeve™ (B-342) abbinano rapidità, semplicità d’uso e permanenza per creare un’identificazione durevole di alta qualità.
103.04€ - 251.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1) |
---|---|
Tipo di adesivo | Non-adhesive |
Finitura | Matte |
Formato | Die-cut |
Materiale | Polyolefin |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Diametro dei cavi | Dimensions (LxW) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Diametro dei cavi | Dimensions (LxW) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
17891629
|
Brady™
173591 |
White | 28 to 20 AWG | 0.182 x 2 in. | 4.62 mm |
103.04€
pezzi 70 |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
17801519
|
Brady™
173616 |
White | 22 to 16 AWG | 0.235 x 2 in. | 5.97 mm |
110.14€
pezzi 70 |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
17851569
|
Brady™
173632 |
White | 20 to 10 AWG | 0.335 x 2 in. | 8.51 mm |
118.49€
pezzi 70 |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
17871699
|
Brady™
173646 |
White | 16 to 8 AWG | 0.444 x 2 in. | 11.28 mm |
124.08€
pezzi 70 |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
17871709
|
Brady™
173662 |
White | 12 to 4 AWG | 0.645 x 2 in. | 16.38 mm |
138.03€
pezzi 70 |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
17861469
|
Brady™
173674 |
White | 8 to 1 AWG | 0.851 x 2 in. | 21.62 mm |
162.77€
pezzi 70 |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
17801409
|
Brady™
173681 |
White | 6 to 0000 AWG | 1.25 x 2 in. | 31.75 mm |
192.64€
pezzi 70 |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
17831429
|
Brady™
173604 |
White | 2 to 500 MCM | 1.667 x 2 in. | 42.34 mm |
222.51€
pezzi 70 |
Spedizione stimata: 26-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
17878954
|
Brady™
173590 |
Black | 28 to 20 AWG | 0.182 x 2 in. | 4.62 mm |
117.00€
pezzi 70 |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17819174
|
Brady™
173615 |
Black | 22 to 16 AWG | 0.235 x 2 in. | 5.97 mm |
125.00€
pezzi 70 |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17879204
|
Brady™
173631 |
Black | 20 to 10 AWG | 0.335 x 2 in. | 8.51 mm |
134.00€
pezzi 70 |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17858784
|
Brady™
173645 |
Black | 16 to 8 AWG | 0.444 x 2 in. | 11.28 mm |
140.00€
pezzi 70 |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17829184
|
Brady™
173661 |
Black | 12 to 4 AWG | 0.645 x 2 in. | 16.38 mm |
156.00€
pezzi 70 |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17878944
|
Brady™
173673 |
Black | 8 to 1 AWG | 0.851 x 2 in. | 21.62 mm |
184.00€
pezzi 70 |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17889124
|
Brady™
173680 |
Black | 6 to 0000 AWG | 1.25 x 2 in. | 31.75 mm |
218.00€
pezzi 70 |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17879214
|
Brady™
173603 |
Black | 2 to 500 MCM | 1.667 x 2 in. | 42.34 mm |
251.00€
pezzi 70 |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17851409
|
Brady™
173592 |
Yellow | 28 to 20 AWG | 0.182 x 2 in. | 4.62 mm |
103.04€
pezzi 70 |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
17891429
|
Brady™
173617 |
Yellow | 22 to 16 AWG | 0.235 x 2 in. | 5.97 mm |
110.14€
pezzi 70 |
Spedizione stimata: 05-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
17821569
|
Brady™
173633 |
Yellow | 20 to 10 AWG | 0.335 x 2 in. | 8.51 mm |
118.49€
pezzi 70 |
Spedizione stimata: 05-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
17861559
|
Brady™
173647 |
Yellow | 16 to 8 AWG | 0.444 x 2 in. | 11.28 mm |
124.08€
pezzi 70 |
Spedizione stimata: 05-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
17801529
|
Brady™
173663 |
Yellow | 12 to 4 AWG | 0.645 x 2 in. | 16.38 mm |
138.03€
pezzi 70 |
Spedizione stimata: 05-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
17851489
|
Brady™
173675 |
Yellow | 8 to 1 AWG | 0.851 x 2 in. | 21.62 mm |
162.77€
pezzi 70 |
Spedizione stimata: 05-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
17841429
|
Brady™
173682 |
Yellow | 6 to 0000 AWG | 1.25 x 2 in. | 31.75 mm |
192.64€
pezzi 70 |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
17871379
|
Brady™
173605 |
Yellow | 2 to 500 MCM | 1.667 x 2 in. | 42.34 mm |
222.51€
pezzi 70 |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
Description
- I tubetti hanno un rapporto di termorestringimento 3:1 e aderiscono perfettamente a fili e cavi per il massimo isolamento e un'identificazione permanente
- Resistenti allo sbiadimento e alle sbavature per garantire nel tempo una tenuta di ottima qualità nel tempo
- Resistenti al freddo e ritardati alla fiamma con temperatura di utilizzo da -55 a 135°C (da -67 a 275°F)
- Prodotto conforme a SAE-AMS-DTL-23053/5C (classe 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202; conforme a RoHS; UL Recognized
Specifications
ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1) | |
Matte | |
Polyolefin | |
Non-sterile | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
Rectangle | |
-55°C to +135°C | |
50.8 mm |
Non-adhesive | |
Die-cut | |
Labels | |
Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling | |
70 Labels | |
-67°F to +275°F | |
2 in. |