Learn More
Haldenwanger™ Pestello
Pestle
28.30€ - 391.00€
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10480724
|
Haldenwanger™
56/0A/GLAZED |
28mm |
248.04€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10245164
|
Haldenwanger™
56/4/GLAZED |
45mm |
252.28€
pezzi 5 |
N/A | |||||
Attualmente non è disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile
Visualizzare prodotti alternativi
|
12081802
|
Haldenwanger™
56/00/GLAZED |
24mm |
28.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12021812
|
Haldenwanger™
56/1/GLAZED |
30mm |
29.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10597644
|
Haldenwanger™
56/5/GLAZED |
48mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10744585
|
Haldenwanger™
56/3/GLAZED |
42mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
Pestle | |
Pestle |