Learn More
Cole-Parmer™ PFA Female Threaded Tee Fitting
Threaded fittings offer more permanent installation
104.00€ - 227.00€
Specifica
Product Type | Female Threaded Tee |
---|---|
Descrizione | NPT(F) Connection |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Materiale | PFA |
Metodo di sterilizzazione | Ethylene Oxide |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni filo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni filo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11838043
|
Cole-Parmer™
06546-20 |
1/2 in. |
162.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11828043
|
Cole-Parmer™
06546-19 |
3/8 in. |
104.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11848043
|
Cole-Parmer™
06546-21 |
3/4 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Chemically-inert PFA handles most aggressive chemicals
- Threaded reducing bushing
- Choose the size and material that meets your application needs
- Use with our rigid tubing for your high-pressure applications
Specifica
Female Threaded Tee | |
Not Autoclavable | |
Ethylene Oxide | |
Translucent |
NPT(F) Connection | |
PFA | |
T-shape |