Learn More
Macherey-Nagel™ Phenyl-Sil Deactivated Capillary Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 723560.25
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 10276511
  • 545.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
0.53 mm
0.53 mm
320°C
1 Each
Deactivated Capillary Column
Preparation of Capillary Columns Analysis
25 m
Certificati
Ofertas especiales
Ofertas especiales