missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PHF15 Rabbit anti-Canine, Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 11513-1-AP-20UL

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16898643

  • 121.38€ / 20µL

Spedizione stimata: 06-10-2022
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

The function of this protein remains unknown.
Specifica

Specifica

PHF15
Polyclonal
Unconjugated
JADE2
JADE2, KIAA0239, PHD finger protein 15, PHF15, Protein Jade 2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
23338, 481508
-20°C
Liquid
Western Blot
0.29 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9NQC1
JADE2
PHF15 Fusion Protein Ag2073
20 μL
Primary
Canine, Human
Antibody
IgG
Videos
SDS
Documenti
Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali