Learn More
PHF15 Rabbit anti-Canine, Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 11513-1-AP-150UL
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg
Codice prodotto. 16888643
  • 399.00€ / 150µL
Spedizione stimata: 20-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
The function of this protein remains unknown.
Specifica
Specifica
PHF15
Polyclonal
Unconjugated
JADE2
JADE2, KIAA0239, PHD finger protein 15, PHF15, Protein Jade 2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
23338, 481508
-20°C
Liquid
Western Blot
0.29 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9NQC1
JADE2
PHF15 Fusion Protein Ag2073
150 μL
Primary
Canine, Human