Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ Diamond Blister Pack Refill Pipette Tips
Autoclavable or gamma-ray sterlized
Marca:  Gilson™ F172310
70.51 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23279" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 15217783
  • 76.45€ / pezzi 960
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Color-coded tip packaging corresponds to industry standards for volume color matching to pipettes
  • Features graduations at varying volumes allowing for quick-checks when aspirating samples
  • Standard or filtered tips
  • Validated for use with 384-well tips: F172211G, F172311G and F17511G
Specifica
Specifica
2 to 200 μL
Non-sterile
Autoclavable
10.79 in.
Blister Refill
F172211G, F172311G, F17511G
Polypropylene
Non-Filtered
Clear
DS200
Autoclavable
Universal
Pipetman Diamond