Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ Diamond Blister Pack Refill Pipette Tips
Autoclavable or gamma-ray sterlized
76.45€ - 232.00€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Product Line | Pipetman Diamond |
Materiale | Polypropylene |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Filtrato | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Filtrato | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15247783
|
Gilson™
F172511 |
100 to 1000 μL | Non-Filtered | Sterile |
92.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15237783
|
Gilson™
F172510 |
100 to 1000 μL | Non-Filtered | Non-sterile |
81.25€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15707627
|
Gilson™
F172313 |
2 to 30 μL | Filtered | Sterile |
211.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15227783
|
Gilson™
F172311 |
2 to 200 μL | Non-Filtered | Sterile |
87.20€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15267783
|
Gilson™
F172613 |
100 to 1000 μL | Filtered | Sterile |
232.00€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15257783
|
Gilson™
F172513 |
2 to 200 μL | Filtered | Sterile |
196.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15297773
|
Gilson™
F172211 |
0.1 to 20 μL | Non-Filtered | Sterile |
104.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15217783
|
Gilson™
F172310 |
2 to 200 μL | Non-Filtered | Non-sterile |
76.45€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15207783
|
Gilson™
F172213 |
0.1 to 10 μL | Filtered | Sterile |
217.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15287773
|
Gilson™
F172210 |
0.1 to 20 μL | Non-Filtered | Non-sterile |
92.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Color-coded tip packaging corresponds to industry standards for volume color matching to pipettes
- Features graduations at varying volumes allowing for quick-checks when aspirating samples
- Standard or filtered tips
- Validated for use with 384-well tips: F172211G, F172311G and F17511G
Specifica
Clear | |
Pipetman Diamond | |
Polypropylene |