Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ Diamond Blister Pack Refill Pipette Tips
Autoclavable or gamma-ray sterlized
Marca:  Gilson™ F172211
95.84 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23279" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.90000kg
Codice prodotto. 15297773
  • 104.00€ / pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Color-coded tip packaging corresponds to industry standards for volume color matching to pipettes
  • Features graduations at varying volumes allowing for quick-checks when aspirating samples
  • Standard or filtered tips
  • Validated for use with 384-well tips: F172211G, F172311G and F17511G
Specifica
Specifica
0.1 to 20 μL
Sterile
Not Autoclavable
10.75 in.
Blister Refill
F172211G, F172311G, F17511G
Polypropylene
Non-Filtered
Clear
DSL10
Gamma radiation
Universal
Pipetman Diamond