Learn More
VistaLab™ Technologies Pipetter Nozzles
Contains an internal aerosol/liquid barrier filter to prevent liquid from being aspirated into pipetter
Marca:  VistaLab™ Technologies 9057-1010
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 11996012
  • 79.04€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 18-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Available in range of sizes
Specifica
Specifica
Non-sterile
Electronic Single Channel Model 0.5 to 20 μL, Adjustable Model 1 to 10 μL and 2 to 20 μL, Fixed Models 3 to 20 μL
10/Box
3 in.
2 to 20 μL
Internal aerosol/liquid barrier filter
5 in.
1 in.