Learn More
Hirschmann™ Pipetus™ Standard Pipet Filler
Provides the best prerequisites for working in potentially explosive environments, with toxic reagents or in clean room technology through the separation of the electric pump and hand-held unit. Hirschmann Instruments™ Pipetus™ Standard Pipet Filler enables highly accurate pipetting through fine dispensing valves with valve pins made of ceramic compound. A safety valve prevents the penetration of liquid into the interior of the unit.
Marca: Hirschmann™ 9903000
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.63540kg
Descrizione
Offrono le caratteristiche migliori per operazioni in ambienti potenzialmente esplosivi, con reagenti tossici o in camera sterile mediante separazione della pompa elettrica dall'unità palmare. Altri dettagli del prodotto, ancora più sofisticati, garantiscono precisione, affidabilità e lunga durata. Il pipettaggio di elevata precisione è consentito dalle valvole per un'erogazione fine con spilli realizzati in composto ceramico. La valvola di sicurezza impedisce la penetrazione di liquidi all'interno dell'unità. Il filtro a membrana standard in PTFE con pori di 0.2μm di dimensione garantisce una protezione affidabile dal riempimento eccessivo. La sofisticata forma ergonomica di Pipetus™ Standard consente di lavorare senza fatica.- Pipettaggio di alta precisione grazie alle valvole per un'erogazione fine con spilli realizzati in composto ceramico
- L'alloggiamento delle pipette è sigillato a tenuta perfetta con un adattatore di silicone
- Unità estremamente leggera con pompa esterna
- Filtro a membrana in PTFE idrorepellente con pori della dimensione di 0.2μm
- Per pipette di misurazione, volumetriche e Pasteur, da 0.1 a 200ml
Specifica
Politetrafluoroetilene | |
0.2 um | |
pipettaggio accurato | |
Da 0.1 a 200 ml | |
Euro | |
230 V |
Standard | |
Dispositivo riempimento pipette | |
Pipette di misurazione, volumetriche e Pasteur | |
Portapipette con valvola di sicurezza e filtro | |
Impugnatura: 130 g, pompa, 290 g |