Learn More
Hirschmann™ Pipetus™ Standard Pipet Filler
Provides the best prerequisites for working in potentially explosive environments, with toxic reagents or in clean room technology through the separation of the electric pump and hand-held unit. Hirschmann Instruments™ Pipetus™ Standard Pipet Filler enables highly accurate pipetting through fine dispensing valves with valve pins made of ceramic compound. A safety valve prevents the penetration of liquid into the interior of the unit.
362.00€
Specifica
Materiale | Politetrafluoroetilene |
---|---|
Modello | Standard |
Dimensione del poro | 0.2 um |
Tipo | Dispositivo riempimento pipette |
Da utilizzare con (applicazione) | pipettaggio accurato |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10758941
|
Hirschmann™
9903000 |
Portapipette con valvola di sicurezza e filtro |
362.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Offrono le caratteristiche migliori per operazioni in ambienti potenzialmente esplosivi, con reagenti tossici o in camera sterile mediante separazione della pompa elettrica dall'unità palmare. Altri dettagli del prodotto, ancora più sofisticati, garantiscono precisione, affidabilità e lunga durata. Il pipettaggio di elevata precisione è consentito dalle valvole per un'erogazione fine con spilli realizzati in composto ceramico. La valvola di sicurezza impedisce la penetrazione di liquidi all'interno dell'unità. Il filtro a membrana standard in PTFE con pori di 0.2μm di dimensione garantisce una protezione affidabile dal riempimento eccessivo. La sofisticata forma ergonomica di Pipetus™ Standard consente di lavorare senza fatica.- Pipettaggio di alta precisione grazie alle valvole per un'erogazione fine con spilli realizzati in composto ceramico
- L'alloggiamento delle pipette è sigillato a tenuta perfetta con un adattatore di silicone
- Unità estremamente leggera con pompa esterna
- Filtro a membrana in PTFE idrorepellente con pori della dimensione di 0.2μm
- Per pipette di misurazione, volumetriche e Pasteur, da 0.1 a 200ml
Specifica
Politetrafluoroetilene | |
0.2 um | |
pipettaggio accurato | |
Da 0.1 a 200 ml | |
Impugnatura: 130 g, pompa, 290 g |
Standard | |
Dispositivo riempimento pipette | |
Pipette di misurazione, volumetriche e Pasteur | |
Euro | |
230 V |