Learn More
Motic™ CCIS™ EC-H Plan Phase Objective, Negative Phase
CCIS™ EC-H Plan Phase Objective, Negative Phase is compatible with all BA series microscopes
Marca:  Motic™ 1101001703411
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 13445499
  • 352.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • For use with BA Series Microscopes
  • EC-H Plan Phase
  • Negative Phase
  • Magnifications/Numerical Apertures available:
    • 10X/0.25 (WD=17.4mm)
    • 20X/0.45 (WD=0.9mm)
    • 40X/0.65/S (WD=0.5mm)
    • 100X/1.25/S-Oil (WD=0.15mm)
Specifica
Specifica
CCIS, Plan Achromatic Phase Objective, Negative Phase
0.5 mm WD
40X
1 Ea.
EC-H Plan Phase
BA Microscope Series
0.65