Learn More
Motic™ CCIS™ EC-H Plan Phase Objective, Negative Phase
CCIS™ EC-H Plan Phase Objective, Negative Phase is compatible with all BA series microscopes
181.00€ - 520.00€
Specifica
Tipo | CCIS, Plan Achromatic Phase Objective, Negative Phase |
---|---|
Field of View | EC-H Plan Phase |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | BA Microscope Series |
Quantità | 1 Ea. |
Codice del prodotto | Marca | Magnification Power | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Magnification Power | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
13435489
|
Motic™
1101001703391 |
10X |
181.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13425509
|
Motic™
1101001703421 |
100X |
520.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13475489
|
Motic™
1101001703401 |
20X |
214.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13445499
|
Motic™
1101001703411 |
40X |
352.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- For use with BA Series Microscopes
- EC-H Plan Phase
- Negative Phase
- Magnifications/Numerical Apertures available:
- 10X/0.25 (WD=17.4mm)
- 20X/0.45 (WD=0.9mm)
- 40X/0.65/S (WD=0.5mm)
- 100X/1.25/S-Oil (WD=0.15mm)
Specifica
CCIS, Plan Achromatic Phase Objective, Negative Phase | |
EC-H Plan Phase | |
BA Microscope Series | |
1 Ea. |