Learn More
Brady™ Plastic Coated Steel Cable
Additional Plastic Coated Steel Cable for Cable Lockout Device.
Marca:  Brady™ 800113
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.11340kg
Codice prodotto. 11766685
  • 30.75€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Additional Cable for Cable Lockout Device.
Specifica
Specifica
Cable
Additional Cable 1.8 m
4.76 mm
1.83 m
Red
0.19 in.
6 ft.
1 Ea.