Learn More
PLCD4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 10589-2-AP-20UL
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg
Codice prodotto. 16897063
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
This gene encodes a member of the delta class of phospholipase C enzymes. Phospholipase C enzymes play a critical role in many cellular processes by hydrolyzing phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate into two intracellular second messengers, inositol 1,4,5-trisphosphate and diacylglycerol. Expression of this gene may be a marker for cancer.
Specifica
Specifica
PLCD4
Polyclonal
Unconjugated
PLCD4
hPLCD4, Phospholipase C delta 4, phospholipase C, delta 4, PLC delta 4, PLCD4
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
140693, 18802, 84812
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q62711, Q8K3R3, Q9BRC7
Plcd4
PLCD4 Fusion Protein Ag0937
20 μL
Primary
Mouse, Rat, Human