Learn More
asecos™ Plunger Can Sheet
The Plunger Can Sheet is ideal for safely moistening cleaning rags and sponges.
93.28€ - 111.30€
Specifica
Colore | Giallo |
---|---|
Materiale | Polietilene |
Altezza (sistema imperiale) | 10.43 in. |
Altezza (sistema metrico) | 265.00 mm |
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17826336
|
asecos™
40097 |
Polietilene | 1 L |
93.28€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17886456
|
asecos™
40098 |
Polietilene | 2 L |
111.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Incl. multilingual safety sticker for content labelling
- Pumping unit with spring-mounted stainless steel dasher plate and integrated flame arrester
Specifica
Giallo | |
Polietilene | |
10.43 in. | |
265.00 mm |