Learn More
BRAND™ Rack for Sedimentation Cones
Holds 2 Imhoff sedimentation cones made of plastic. Compact design and easy to carry, even with cones filled.
Marca: BRAND™ 388060
117.84 EUR valido fino al 2024-04-26
Usa il codice promo "21699" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.06000kg
Descrizione
- Holds 2 Imhoff sedimentation cones
- Polymethyl methacrylate (PMMA)/Polypropylene (PP) construction
Specifica
Imhoff Cone Rack | |
PMMA, Polypropylene | |
300 x 130 x 400mm |