Learn More
Azlon™ Cilindro in PMP con scala graduata stampata Azlon™
Per misurare i liquidi in cilindri di vetro con graduazioni stampate in blu. Il cilindro Azlon™ in PMP con graduazioni stampate è dotato di basi esagonali stabili e antiscivolo.
Marca: Azlon™ CTB1000P
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Descrizione
- Calibrated to ISO 6706 and DIN 12681, Class B tolerances
- Steam sterilisation at 121°C does not affect accuracy
- Enhanced pin sharp blue printed graduations
- Stable hexagonal bases with non-slip anti-suction feature
Specifica
1000 ml | |
±10 ml | |
Classe B | |
66 mm | |
10 ml | |
Esagonale |
PMP (polimetilpentene) | |
ISO 6706, DIN 12681 | |
Blu | |
Conf. da 1 | |
Sì | |
440 mm |