Learn More
Azlon™ Cilindro in PMP con scala graduata stampata Azlon™
Per misurare i liquidi in cilindri di vetro con graduazioni stampate in blu. Il cilindro Azlon™ in PMP con graduazioni stampate è dotato di basi esagonali stabili e antiscivolo.
19.60€ - 53.45€
Specifica
Materiale | PMP (polimetilpentene) |
---|---|
Bilancia | Blu |
Base Type | Esagonale |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11393594
|
Azlon™
CTB0100P |
100 ml | 1 ml |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11363594
|
Azlon™
CTB0010P |
10 ml | 0.2 ml |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12070013
|
Azlon™
CTB0250P |
250 ml | 2 ml |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11373594
|
Azlon™
CTB0025P |
25 mL | 0.5 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11383594
|
Azlon™
CTB0050P |
50 mL | 1 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11323604
|
Azlon™
CTB1000P |
1000 ml | 10 ml |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12080013
|
Azlon™
CTB0500P |
500 ml | 5 ml |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Calibrati in base a ISO 6706 e DIN 12681, tolleranze di Classe B
- La sterilizzazione a vapore a 121°C non influenza l'accuratezza
- Graduazioni stampate in blu scuro nitido
- Basi esagonali stabili con caratteristiche anti-scivolo e anti-suzione
Specifica
PMP (polimetilpentene) | |
Blu | |
Esagonale |