Learn More
Azlon™ Cilindro in PMP con scala graduata stampata Azlon™
Per misurare i liquidi in cilindri di vetro con graduazioni stampate in blu. Il cilindro Azlon™ in PMP con graduazioni stampate è dotato di basi esagonali stabili e antiscivolo.
Marca: Azlon™ CTB0010P
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.07000kg
Descrizione
- Calibrated to ISO 6706 and DIN 12681, Class B tolerances
- Steam sterilisation at 121°C does not affect accuracy
- Enhanced pin sharp blue printed graduations
- Stable hexagonal bases with non-slip anti-suction feature
Specifica
10 ml | |
±0.2 ml | |
Classe B | |
14 mm | |
0.2 ml | |
Round | |
Esagonale | |
Graduated Cylinder |
PMP | |
DIN 12681, ISO 6706 | |
Blu | |
10 conf. | |
Sì | |
Blue | |
145 mm |