Learn More
Azlon™ Cilindro in PMP con scala graduata stampata Azlon™
Per misurare i liquidi in cilindri di vetro con graduazioni stampate in blu. Il cilindro Azlon™ in PMP con graduazioni stampate è dotato di basi esagonali stabili e antiscivolo.
Marca: Azlon™ CTB0025P
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.07520kg
Descrizione
- Calibrated to ISO 6706 and DIN 12681, Class B tolerances
- Steam sterilisation at 121°C does not affect accuracy
- Enhanced pin sharp blue printed graduations
- Stable hexagonal bases with non-slip anti-suction feature
Specifica
25 mL | |
±0.5 mL | |
Class B | |
20 mm | |
0.5 mL | |
0.2mL | |
Blue | |
170 mm |
PMP | |
DIN 12681, ISO 6706 | |
Blue | |
5PK | |
Autoclavable | |
Round | |
Hexagonal | |
Graduated Cylinder |