Learn More
Azlon™ Cilindro in PMP con scala graduata stampata Azlon™
Per misurare i liquidi in cilindri di vetro con graduazioni stampate in blu. Il cilindro Azlon™ in PMP con graduazioni stampate è dotato di basi esagonali stabili e antiscivolo.
Marca: Azlon™ CTB0050P
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.12000kg
Descrizione
- Calibrated to ISO 6706 and DIN 12681, Class B tolerances
- Steam sterilisation at 121°C does not affect accuracy
- Enhanced pin sharp blue printed graduations
- Stable hexagonal bases with non-slip anti-suction feature
Specifica
50 mL | |
±1 mL | |
Class B | |
26 mm | |
1 mL | |
Round | |
Hexagonal | |
Graduated Cylinder |
PMP | |
DIN 12681, ISO 6706 | |
Blue | |
5PK | |
Autoclavable | |
Blue | |
200 mm |